Learn More
Corning™ Support de pipette linéaire universel
Code produit 16389921 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Transparent
Positions:
4
6
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Positions Conditionnement
16389921 Orange 4 1 pièce
16399921 Transparent 4 1 pièce
16309931 Transparent 6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16389921 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.04€
    58.38€ / 1 pièces
    Économisez 6.66€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Stockage pratique des pipettes.
Support linéaire universel Corning™ pour quatre pipeteurs (quatre pipettes à canal unique, au maximum, deux pipeteurs à 8 canaux ou à 12 canaux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Orange
Capacité Pipettes monocanal (4) ou pipettes multicanaux (2)
Matériau POM
Positions 4
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Pipettes
Quantité Boîte de 1
Longueur (métrique) 30,6 cm
Type de produit Portoir pour pipette
Hauteur (métrique) 23,8 cm
Largeur (métrique) 11 cm