Learn More
Vitlab™ Remplisseur pour pipettes en caoutchouc naturel, modèle universel
Code produit 10499382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Remplisseur de pipette
À utiliser avec (équipement):
Pour pipettes de 100 ml ou moins
Matériau:
Caoutchouc naturel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (équipement) Matériau
10499382 Remplisseur de pipette Pour pipettes de 100 ml ou moins Caoutchouc naturel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10499382 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 104199
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué à partir de caoutchouc naturel. Vitlab™ Le modèle universel de remplisseur de pipettes en caoutchouc naturel est utilisé pour le pipetage avec des pipettes volumétriques ou de mesure.
  • Pour le pipetage avec des pipettes volumétriques ou doseuses
  • Avec 3 soupapes :
    • Valve A : purge d'air
    • Valve B : Remplissage liquide
    • Valve E : Distribution de liquide
Spécification
Matériau Caoutchouc naturel
Quantité 1/boîte
Type Remplisseur de pipette
À utiliser avec (équipement) Pour pipettes de 100 ml ou moins