Learn More
Eppendorf Plateforme universelle pour CellXpert CS220
Code produit 30213525 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
93,0 x 51,3 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
30213525 93,0 x 51,3 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30213525 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 6740070012
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour CellXpert™ Agitateur d'incubateur à CO2 CS220.
  • Résistant à la stérilisation °à 180 °C
  • Dimensions : 93,0 x 51,3 cm
  • Matériau : aluminium anodisé
  • Compatible avec les pastilles adhésives : 8 nécessaires pour couvrir la plateforme (vendues séparément)
  • Comprend 25 vis pour les pinces CS220 et 25 vis pour le support de microplaques/tubes à essai.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme
Matériau Aluminium anodisé
Dimensions (L x l) 93,0 x 51,3 cm
Modèle CellXpert Plataforma universal CS220
Comprend Vis