Learn More
Thermo Scientific™ Pinces de plateforme universelles pour MaxQ™ Agitateurs orbitaux haute performance
Code produit 10452902 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de pinces à flacons
Pince pour flacon
Pince pour microplaque
Capacité:
500 mL
Fiole Erlenmeyer de 6 L
Flacon Erlenmeyer 1 L
Flacon Erlenmeyer 2 L
Flacon Erlenmeyer 5 l
Flacon Erlenmeyer de 125 ml
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Flacon Erlenmeyer de 250/300 ml
Flacon Erlenmeyer de 4 l
Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Flacon Fernbach de 2 800 ml
Flacons
Microplaques
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité Conditionnement
10452902 Pince pour flacon Flacon Erlenmeyer 2 L 1 pièce
10474992 Pince pour flacon Flacon Erlenmeyer de 25 ml 1 pièce
10525433 Pince pour flacon Flacon Erlenmeyer de 50 ml 1 pièce
10729273 Pince pour flacon Flacon Erlenmeyer de 125 ml 1 pièce
11821271 Pince pour flacon Flacon Erlenmeyer de 250/300 ml 1 pièce
10535433 Pince pour flacon 500 mL -
10084032 Pince pour flacon Flacon Erlenmeyer 1 L 1 pièce
10462902 Pince pour flacon Flacon Fernbach de 2 800 ml 1 pièce
11826763 Pince pour microplaque Microplaques 1 pièce
12682785 Pince pour flacon Flacon Erlenmeyer de 4 l 1 pièce
12692785 Pince pour flacon Fiole Erlenmeyer de 6 L 1 pièce
11910398 Pince pour flacon Flacon Erlenmeyer 5 l -
10338922 Kit de pinces à flacons Flacons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10452902 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 236016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    165.00€ / 1 pièces
    Économisez 8.00€
    4% de réduction
En stock
Sécurisez vos récipients grâce à ces pinces de plateformes universelles pour agitateurs orbitaux.
Sécurité des vaisseaux à l’aide Thermo Scientific™ Colliers de serrage MaxQ™ secoueurs orbitaux à haute performance ; De par leur innovation, fiabilité et précision exceptionnelles, ces agitateurs orbitaux, plateformes et accessoires constituent la solution optimale pour les laboratoires à forte productivité.
Le kit de pinces pour flacons comporte :
  • (1) pince pour microplaques
  • (2) pinces pour flacons de 25 ml
  • (2) pinces pour flacons de 50 ml
  • (2) pinces pour flacons de 125 ml
  • (4) pinces pour flacons de 250/300 ml
  • (4) pinces pour flacons de 500 ml
  • (2) pinces pour flacons de 1 L
  • (2) pinces pour flacons de 2 L
  • Vis de rechange
Note:
Les vis de rechange sont également disponibles séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacon Erlenmeyer 2 L
Type de produit Pince pour flacon
À utiliser avec (équipement) Agitateurs 8000 MaxQ
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.