Learn More
Thermo Scientific™ Pinces de plateforme universelles pour MaxQ™ Agitateurs orbitaux haute performance
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Sécurité des vaisseaux à l’aide Thermo Scientific™ Colliers de serrage MaxQ™ secoueurs orbitaux à haute performance ; De par leur innovation, fiabilité et précision exceptionnelles, ces agitateurs orbitaux, plateformes et accessoires constituent la solution optimale pour les laboratoires à forte productivité.
- (1) pince pour microplaques
- (2) pinces pour flacons de 25 ml
- (2) pinces pour flacons de 50 ml
- (2) pinces pour flacons de 125 ml
- (4) pinces pour flacons de 250/300 ml
- (4) pinces pour flacons de 500 ml
- (2) pinces pour flacons de 1 L
- (2) pinces pour flacons de 2 L
- Vis de rechange
Remarque :
Les vis de rechange sont également disponibles séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité | Fiole Erlenmeyer de 6 L |
| Type de produit | Pince pour flacon |
| À utiliser avec (équipement) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |
| Nbre de positions | 0 |