Learn More
Contec™ Seaux de rechange universels Contec
Product Code. 17935081 Shop All Contec Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blue
Rouge
Rouge, bleu et gris
Capacité (métrique):
15 l
20 L
Unit Size:
1 pièce
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Capacité (métrique) Unit Size
17935081 Rouge, bleu et gris 15 l 3 pièces
16635672 Rouge 20 L 1 pièce
15332174 Blue 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17935081 Supplier Contec™ Supplier No. UBKT0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.65€
    73.22€ / 3 pièces
    Économisez 23.43€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqué à partir d’un plastique unique en polypropylène copolymère qui est à la fois durable et léger. Les seaux de remplacement universels sont codés par couleur pour faciliter l’identification des déchets par rapport aux solutions fraîches.
  • Conçu pour le système de double seau Contec™ en acier inoxydable et en polypropylène
  • Compatible avec toutes les solutions désinfectantes courantes et la plupart des solvants courants
  • Entièrement autoclavable à 121 ° C pendant 30 min.
  • Interchangeables
  • Capacité : 5 gal. (20 l) ou 6,5 gal. (25 l)
  • Chariot vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Godet
Capacité (métrique) 15 l
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 3,9 gal
Couleur Rouge, bleu et gris
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Utilisation dans l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, la fabrication biotechnologique, les sciences de la vie et les salles blanches de laboratoire
À utiliser avec (équipement) Système de seau compact Contec
Quantité 3/Cs.