Learn More
Globe Scientific Tube de transport autoportant universel avec bouchon à vis
Code produit 31923465 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31923465 30 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31923465 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 109220
Expédition estimée: 11-01-2027
Tubes autoportants avec bouchon à vis
  • Fond conique avec jupe
  • Non diplômés
  • Non stériles
  • Dimensions du tube : 25 x 90 mm
  • Dimensions du capuchon : 30 x 94 mm
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 30 mL
Forme du fond Conical
Matériau Polypropylène
Quantité 500/Cs.
Stérilité Non stérile
Graduated No
Matériau du bouchon Polyéthylène
Hauteur (métrique) 91.9 (avec capuchon)
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de produit Transport Tube