Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Agitateur universel SM 30 C Digital
Description
- Le mouvement d’agitation SM 30 C peut passer de l’orbite à l’horizontale
- Cela garantit une flexibilité pour différentes applications avec un seul appareil
- Convient aux charges élevées jusqu’à 30 kg et au mélange de milieux difficiles
- Le large choix de systèmes de rack garantit une fixation optimale des différents récipients
Équipement de base :
- Dispositif de base avec plaque d’agitation et tapis en caoutchouc
- Avec affichage numérique et contrôle programmable
Capacité de charge :
- Flacons Erlenmeyer 100 ml : 42 unités
- Flacons Erlenmeyer 250 ml : 20 unités
- Entonnoirs de séparation 250 ml : 6 unités
- Entonnoirs de séparation 1000 ml : 2 unités
- Racks de tubes à essai : 4 unités
Spécification
Spécification
| Orbite | 26 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 30 kg |
| Vitesse de rotation | 15 à 300 tr/min |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 50°C |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 560 mm |
| Type de contrôleur | Programmable |
| Modèle | SM30 C Digital |