Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Agitateur universel numérique SM30 B
Code produit 10489302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
15 à 300 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
10489302 15 à 300 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10489302 Fournisseur Edmund Bühler GmbH™ Code fournisseur 6102 000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fonctionne avec un mouvement d’agitation horizontal. Edmund Bühler GmbH™ Le shaker universel horizontal numérique SM30B est idéalement adapté aux charges élevées jusqu’à 30 kg et au mélange de médias difficiles. Le large choix de systèmes de rack garantit une fixation optimale des différents récipients.
  • Idéal pour mélanger des charges lourdes ou mélanger un milieu difficile
  • Offre une large gamme de systèmes de rack pour garantir une fixation optimale des différents récipients.
  • Mouvement de va-et-vient (horizontal)
  • Vitesse d’agitation : 15 à 300rpm
  • Amplitude d’agitation : 30mm
  • Durée d’exécution : programmable / en continu
  • Charge maximale : 30kg
  • Dimensions de la plateforme : 560 x 400mm
Specifications
Orbite 30 mm
Capacité de charge (métrique) 30 kg
Vitesse de rotation 15 à 300 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Hauteur (métrique) 160 mm
Longueur (métrique) 610 mm
Largeur (métrique) 680 mm
Poids à l’expédition (métrique) 45 kg
Type de contrôleur Contrôle programmable
Modèle Agitateur horizontal SM 30 B
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Charges élevées, fonctionnement en continu, mélange de milieux difficiles
Type de plateforme Oscillant (horizontal)
Plage de durée Programmable / en continu