Learn More
asecos™ Tapis absorbant universel
Code produit 17886516 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
8 kg
8,6 kg
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
17886516 8,6 kg 200 pièces
17806386 8 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17886516 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 11326
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le tapis absorbant universel est idéal pour l'absorption en toute sécurité des huiles, de l'eau, des liquides de refroidissement et des produits chimiques non agressifs.
  • Très grande durabilité
  • Adapté à une utilisation intensive et prolongée
  • Fibres tissées serrées, haute résistance à l'abrasion et surface peu pelucheuse
  • Performances d'absorption exceptionnelles
  • Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son propre poids)
  • Lumière pour détecter et prévenir les petites fuites
  • Lourd pour les fuites importantes ou l'absorption des flaques d'eau
Spécification
Couleur Vert
Matériau Tela resistente
Type Tapis absorbant universel
Longueur (impériale) 15,75 in
Longueur (métrique) 400.00 mm
Largeur (impériale) 15,75 in
Largeur (métrique) 400.00 mm
Poids (impériale) 18.96 lb.
Poids (métrique) 8,6 kg