Description
- Très grande durabilité
- Adapté à une utilisation intensive et prolongée
- Fibres tissées serrées, haute résistance à l'abrasion et surface peu pelucheuse
- Performances d'absorption exceptionnelles
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son propre poids)
- Lumière pour détecter et prévenir les petites fuites
- Lourd pour les fuites importantes ou l'absorption des flaques d'eau
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Matériau | Tela resistente |
| Type | Tube absorbant universel |
| Longueur (impériale) | 147.64 ft. |
| Longueur (métrique) | 45 m |
| Largeur (impériale) | 31,50 in |
| Largeur (métrique) | 800,00 mm |
| Poids (impériale) | 33.07 lb. |
| Poids (métrique) | 15 kg |