Learn More
asecos™ Rouleau d'absorbants universels
Code produit 17896536 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 m
90 m
Largeur (métrique):
400,00 mm
800,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
17896536 45 m 400,00 mm 2 pièces
17866436 45 m 800,00 mm 1 pièce
17876356 90 m 400,00 mm 2 pièces
17836436 90 m 800,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17896536 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 9949
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le rouleau absorbant universel est idéal pour l'absorption en toute sécurité des huiles, de l'eau, des liquides de refroidissement et des produits chimiques non agressifs.
  • Très grande durabilité
  • Adapté à une utilisation intensive et prolongée
  • Fibres tissées serrées, haute résistance à l'abrasion et surface peu pelucheuse
  • Performances d'absorption exceptionnelles
  • Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son propre poids)
  • Lumière pour détecter et prévenir les petites fuites
  • Lourd pour les fuites importantes ou l'absorption des flaques d'eau
Spécification
Couleur Vert
Matériau Tela resistente
Type Tube absorbant universel
Longueur (impériale) 147.64 ft.
Longueur (métrique) 45 m
Largeur (impériale) 15,75 in
Largeur (métrique) 400,00 mm
Poids (impériale) 33.07 lb.
Poids (métrique) 15 kg