Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour tubes à essai universels avec support pour agitateurs MaxQ™ 8000
Code produit 13127823 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Portoir de tubes à essai
Rack pour tubes à essai
Dimension du tube:
Varie, réglable
de 10 à 13 mm
de 16 à 20 mm
de 21 à 25 mm
de 26 à 30 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimension du tube Conditionnement
13127823 Portoir de tubes à essai Varie, réglable 1 pièce
10696173 Rack pour tubes à essai de 21 à 25 mm 1 pièce
10553503 Rack pour tubes à essai de 26 à 30 mm 1 pièce
13121144 Rack pour tubes à essai de 10 à 13 mm 1 pièce
10185612 Rack pour tubes à essai de 16 à 20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13127823 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 600088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00€
    956.00€ / 1 pièces
    Économisez 44.00€
    4% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Agitez plusieurs tubes à un angle réglable afin d’optimiser l’aération des échantillons. Les supports pour racks sont réglables afin de s’adapter aux quatre tailles de racks pour tubes à essai.
Agitez plusieurs tubes à un angle réglable afin d’optimiser l’aération des échantillons. Les racks pour tubes à essai universels Thermo Scientific™ avec support pour agitateurs MaxQ™ 8000 offrent une flexibilité optimale. Ils peuvent être ajustés pour s’adapter à l’une des quatre tailles de portoir pour tubes à essai disponibles.
  • Le support de portoir pour tubes à essai universel peut s’adapter à n’importe laquelle des quatre tailles de portoir pour tubes à essai disponibles
  • La conception universelle nécessite l’achat séparé d’un portoir pour tubes à essai
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimension du tube Varie, réglable
Type de produit Portoir de tubes à essai
Description Support de portoir pour tubes à essai universel, à angle réglable
À utiliser avec (équipement) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000