Learn More
Nabertherm™ Four universel à tubes
Code produit 17328189 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
B510
C550
max. (métrique):
1100°C
1300°C
1500°C
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur max. (métrique) unitSize
17328189 B510 1500°C 1 pièce
17338189 C550 1500°C 1 pièce
17358189 C550 1100°C 1 pièce
17378189 C550 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17328189 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur RT332LAN
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ces fours à tubes sont utilisés pour des expériences de laboratoire devant être effectuées horizontalement, verticalement ou à des angles spécifiques.La possibilité de configurer l’angle d’inclinaison et la hauteur de travail, ainsi que la conception compacte de ces fours à tubes permet de les intégrer dans des systèmes de traitement existants.
  • Longueur du tube :360
  • Charge connectée :1,8 kW
  • Branchement électrique :Monophase
Spécification
Type de contrôleur B510
Zone chauffée 200 mm
max. (métrique) 1500°C
Dimensions (L x l x H) extérieures 445 x 475 x 740 mm
Longueur (métrique) 360 mm
Diamètre (métrique) Tube de procédé 30 mm