Description
- Longueur du tube : 360
- Charge raccordée : 1,8 kW
- Connexion électrique : monophasée
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | C550 |
| Zone chauffée | 250 mm |
| max. (métrique) | 1300°C |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 350 x 380 x 740 mm |
| Longueur (métrique) | 360 mm |
| Diamètre (métrique) Tube de procédé | 50 mm |