Description
- Fabriqués en polypropylène translucide.
- Connexion de tubes de différents diamètres.
- Fabrication en polypropylène
- Droit
- Pour tubulure de diamètre intérieur de 5 à 17 mm
- Longueur : 110 mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur totale (métrique) | 110 mm |
| À utiliser avec | Tubulure de 5 à 17 mm de dia. int. |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Forme | Structuré |
| Couleur | Translucide |
| Type de produit | Connecteur de tubulure |