Learn More
Brady™ Base et bras de verrouillage pour soupape universelle
Code produit 11711895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Grand
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11711895 Grand 1 pièce
11751635 S -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11711895 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    156.37€ / 1 pièces
    Économisez 1.63€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de verrouillage universel pour vannes (base et bras) est un système modulaire qui permet de verrouiller des vannes de différents types et tailles, offrant flexibilité et sécurité.
  • Le dispositif de verrouillage universel est un système modulaire qui permet de verrouiller des vannes de différents types et tailles.
  • Aucun autre appareil n'offre une telle flexibilité et une telle sécurité.
  • Dimensions réduites : 22,86 x 157,48 x 142,24 mm (P x L x H)
  • Grandes dimensions : 39,37 x 224,03 x 162,05 mm (P x L x H)
Spécification
Type de produit Base de verrouillage pour grande soupape
Alternate Part Number VERROUILLAGE DE LA SOUPAPE À BILLE UNIVERSELLE DEVICE LRG
Couleur Rouge
Description Base et bras de verrouillage universels pour grandes vannes
Quantité 1 de chaque
Dimensions Grand