Description
Le talent multiple unique SCAT™ Le centre de traitement des déchets universel « Jan » pour l’élimination des déchets liquides est une nouveauté de SCAT™ Europe, un fabricant leader de solutions haut de gamme pour la sécurité des laboratoires. Aucun autre produit sur le marché des solutions d’élimination de laboratoire ne combine des options plus innovantes pour l’adaptation individuelle aux évolutions des exigences d’élimination concernant les systèmes HPLC. Un grand nombre de détails intelligents garantissent une sécurité maximale par rapport aux solutions classiques.
Le matériau de la trémie est fabriqué en HE-HD de haute qualité et est conçu pour une utilisation durable et résiste à tous les produits chimiques courants utilisés dans les laboratoires. La charnière sur le couvercle de l’entonnoir est en acier inoxydable et offre une protection optimale contre la corrosion. Le satellite lui-même est fabriqué en PTFE et assure une grande stabilité de l’ensemble du boîtier. Le tamis de saletés supplémentaire capture les agitateurs magnétiques, ainsi que les particules de saletés plus grosses. Des flacons de laboratoire peuvent facilement être placés dessus, à des fins de rinçage. Le tamis peut être retiré pour le nettoyage. La taille de la maille a été optimisée et garantit un débit rapide de solvant. La languette avec poignée sur le couvercle de l’entonnoir garantit une manipulation facile et pratique. Le bouchon à clic avec bague d’étanchéité intégrée empêche la pollution de l’air par des vapeurs échappées non contrôlées. Pour éviter une surpression dans le conteneur de déchets, le SCAT™ Le centre de tri des déchets universel « Jan » a un lien avec un original SCAT™ filtre à air d'échappement, déjà inclus dans la livraison. Pour les environnements explosifs, deux versions électriquement conductrices de SCAT™ Il existe des hubs de déchets universels qui empêchent les étincelles grâce à l'utilisation d'un câble de mise à la terre.
Toutes les connexions sur le satellite sont traitées avec précision et disposées de manière très facile à utiliser. Le satellite peut être solidement vissé sur le conteneur d’élimination reste en même temps rotatif de façon variable. Le satellite reste utilisable de manière flexible et empêche les tuyaux connectés de se tordre. Avec 10 tailles de filetage différentes disponibles, tous les types de conteneurs pour déchets peuvent être connectés. Même des tailles de filetage très rares peuvent être connectées à l’aide d’adaptateurs disponibles en option. La conception du concentrateur de déchets est moderne et tout aussi séduisante. Les formes du boîtier et des composants sont conçues de manière ergonomique et offrent une grande facilité d’utilisation. L’immense gamme d’accessoires couvre toutes les éventualités et garantit toujours la bonne configuration du concentrateur.
- Comprend 1 filtre à gaz d'échappement (taille M, polypropylène), 3 raccords de tuyau (diamètre extérieur de 5 à 11,5 mm, filetage) NPT 1/8 in (polypropylène), 3 bouchons borgnes (filetage) NPT 1 bouchon plein (filetage GL 14, PTFE), 1 bouchon plein (filetage UNF 1/4 in, PFA), 4 raccords (3,2 mm ID, filetage UNF 1/4 in, PFA), 4 raccords (2,3 mm ID, filetage UNF 1/4 in, PFA), 4 raccords (1,6 mm ID, filetage UNF 1/4 in, PFA)
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Élimination des déchets liquides |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC et UHPLC |
| Type | Bac à déchets |
| Canaux de solvant | 7 |
| Comprend | Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) |
| Quantité | 1 jeu |
| Couleur | Bleu |
| Diamètre du filetage | S 55 |