Learn More
SCAT™ Concentrateur de déchets universel “Jan”
Code produit 17878743 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Diamètre du filetage:
B 53
B 63
B 83
GL 45
GL 60/61
S 50
S 51
S 55
S 60/61
S 65
S 70/71
S 90
S 95
S 60/61
Comprend:
Câble de mise à la terre, entonnoir de sécurité avec commande mécanique, pare-éclaboussures, indicateur de changement (310535)
Câble de mise à la terre, entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535)
Entonnoir de sécurité, 4 bouchons borgnes en PFA (1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext.), 3 bouchons borgnes en PTFE (3 x 5 à 11,5 mm de dia. int.), filtre d’échappement M, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement, témoin mécanique de niveau, flotteur de 190
Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535)
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre du filetage Comprend Conditionnement
17878743 Bleu S 60/61 Entonnoir de sécurité, 4 bouchons borgnes en PFA (1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext.), 3 bouchons borgnes en PTFE (3 x 5 à 11,5 mm de dia. int.), filtre d’échappement M, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement, témoin mécanique de niveau, flotteur de 190 1 pièce
17152072 Noir GL 45 Câble de mise à la terre, entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17162072 Noir GL 60/61 Câble de mise à la terre, entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17608706 Noir S 60/61 Câble de mise à la terre, entonnoir de sécurité avec commande mécanique, pare-éclaboussures, indicateur de changement (310535) 1 pièce
17099703 Bleu B 53 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17029713 Bleu B 63 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17059713 Bleu B 83 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17069703 Bleu GL 45 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17079703 Bleu S 50 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17089703 Bleu S 51 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17009713 Bleu S 55 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17039713 Bleu S 65 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17069713 Bleu S 90 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17079713 Bleu S 95 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17019713 Bleu S 60/61 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
17049713 Bleu S 70/71 Entonnoir de sécurité, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement (310535) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 17878743 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 320160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00€
    394.84€ / 1 pièces
    Économisez 35.16€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Le centre de traitement des déchets universel innovant « Jan » est une solution astucieuse et tout-en-un pour les déchets liquides. SCAT™ propose un nombre très compétitif de solutions de recyclage pour les systèmes HPLC.
Le talent multiple unique SCAT™ Le centre de traitement des déchets universel « Jan » pour l’élimination des déchets liquides est une nouveauté de SCAT™ Europe, un fabricant leader de solutions haut de gamme pour la sécurité des laboratoires. Aucun autre produit sur le marché des solutions d’élimination de laboratoire ne combine des options plus innovantes pour l’adaptation individuelle aux évolutions des exigences d’élimination concernant les systèmes HPLC. Un grand nombre de détails intelligents garantissent une sécurité maximale par rapport aux solutions classiques.
Le matériau de la trémie est fabriqué en HE-HD de haute qualité et est conçu pour une utilisation durable et résiste à tous les produits chimiques courants utilisés dans les laboratoires. La charnière sur le couvercle de l’entonnoir est en acier inoxydable et offre une protection optimale contre la corrosion. Le satellite lui-même est fabriqué en PTFE et assure une grande stabilité de l’ensemble du boîtier. Le tamis de saletés supplémentaire capture les agitateurs magnétiques, ainsi que les particules de saletés plus grosses. Des flacons de laboratoire peuvent facilement être placés dessus, à des fins de rinçage. Le tamis peut être retiré pour le nettoyage. La taille de la maille a été optimisée et garantit un débit rapide de solvant. La languette avec poignée sur le couvercle de l’entonnoir garantit une manipulation facile et pratique. Le bouchon à clic avec bague d’étanchéité intégrée empêche la pollution de l’air par des vapeurs échappées non contrôlées. Pour éviter une surpression dans le conteneur de déchets, le SCAT™ Le centre de tri des déchets universel « Jan » a un lien avec un original SCAT™ filtre à air d'échappement, déjà inclus dans la livraison. Pour les environnements explosifs, deux versions électriquement conductrices de SCAT™ Il existe des hubs de déchets universels qui empêchent les étincelles grâce à l'utilisation d'un câble de mise à la terre.
Toutes les connexions sur le satellite sont traitées avec précision et disposées de manière très facile à utiliser. Le satellite peut être solidement vissé sur le conteneur d’élimination reste en même temps rotatif de façon variable. Le satellite reste utilisable de manière flexible et empêche les tuyaux connectés de se tordre. Avec 10 tailles de filetage différentes disponibles, tous les types de conteneurs pour déchets peuvent être connectés. Même des tailles de filetage très rares peuvent être connectées à l’aide d’adaptateurs disponibles en option. La conception du concentrateur de déchets est moderne et tout aussi séduisante. Les formes du boîtier et des composants sont conçues de manière ergonomique et offrent une grande facilité d’utilisation. L’immense gamme d’accessoires couvre toutes les éventualités et garantit toujours la bonne configuration du concentrateur.
  • Comprend 1 filtre à gaz d'échappement (taille M, polypropylène), 3 raccords de tuyau (diamètre extérieur de 5 à 11,5 mm, filetage) NPT 1/8 in (polypropylène), 3 bouchons borgnes (filetage) NPT 1 bouchon plein (filetage GL 14, PTFE), 1 bouchon plein (filetage UNF 1/4 in, PFA), 4 raccords (3,2 mm ID, filetage UNF 1/4 in, PFA), 4 raccords (2,3 mm ID, filetage UNF 1/4 in, PFA), 4 raccords (1,6 mm ID, filetage UNF 1/4 in, PFA)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes HPLC et UHPLC
Type Bac à déchets
Canaux de solvant 7 canaux
Comprend Entonnoir de sécurité, 4 bouchons borgnes en PFA (1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext.), 3 bouchons borgnes en PTFE (3 x 5 à 11,5 mm de dia. int.), filtre d’échappement M, pare-éclaboussures, indicateur de remplacement, témoin mécanique de niveau, flotteur de 190
Quantité 1 jeu
Couleur Bleu
Diamètre du filetage S 60/61