Learn More
Cocktail de scintillation liquide Universol- ES, MP Biomedicals™
Code produit 15762252 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
4 x 1 gal.
Conditionnement:
15.14L
3.79L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15762252 1 gal. 3.79L
15772252 4 x 1 gal. 15.14L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15762252 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0188248001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    327.60€ / 3.79L
    Économisez 16.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Universol- ES liquid scintillation cocktail
Densité 0.9 to 1.0g/mL at 20°C
Quantité 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Universol ES
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethoxylated nonylphenol, PXE, 2-methoxyethanol