Learn More
Cocktail de scintillation liquide Universol- ES, MP Biomedicals™
Code produit 15772252 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3,78 l (1 gal)
4 x 1 gal
Conditionnement:
15.14L
3.79L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15772252 4 x 1 gal 15.14L
15762252 3,78 l (1 gal) 3.79L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15772252 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0188248004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.58€
    841.05€ / 15.14L
    Économisez 77.53€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Universol- ES liquid scintillation cocktail
Densité 0,9 à 1,0 g/mL à 20 °C
Quantité 4 x 1 gal