Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie sans agitation JB Academy
Code produit 10505515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
215 mm
380 mm
590 mm
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
Capacité de chauffage:
1400 W (230V) 1050 W (120V)
350 W (230V et 120V)
800 W (230V)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Capacité (métrique) Capacité de chauffage Conditionnement
10505515 380 mm 12 L 800 W (230V) 1 pièce
15107025 590 mm 18 L 1400 W (230V) 1050 W (120V) 1 pièce
15167015 215 mm 5 L 350 W (230V et 120V) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10505515 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur JBA12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    805.00€ / 1 pièces
    Économisez 125.00€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un choix idéal pour les écoles et les collèges nécessitant un bain-marie de qualité simple d’utilisation. Plateau de base inclus en standard. (Couvercle vendu séparément.) La gamme JBA comprend trois modèles : 5 L,12 L et 18 L.
Un choix idéal pour les écoles et les collèges nécessitant un bain-marie de qualité simple d’utilisation. Plateau de base inclus par défaut. La gamme JBA comprend trois modèles : 5 L,12 L et 18 L.
  • Plage de température ambiante de +º5 °C à 95 °C ºen fonctionnement
  • Stabilité: ±0,5 º°C
  • Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la températureCommandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires Cuve en acier inoxydable - Acier de qualité supérieure, avec finition polie durable garantie 3 ans
Informations sur la commande
Le couvercle est vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Numérique
Description Bain-marie
Capacité (métrique) 12 L
Certifications/Conformité DIN 58966
Gamme de températures Ambiante +5° ; à 95°C
Capacité de chauffage 800 W (230V)
Matériau Acier inoxydable
Modèle JBA12
Garantie 3 ans Fabricant
Dimensions (L x l x H) 365 x 360 x 225 mm
Longueur (métrique) 365 mm
Largeur (métrique) 360 mm
Hauteur (métrique) 225 mm
Profondeur (métrique) 380 mm
Tension 230 V
Puissance 800 W