Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie sans agitation JB Academy
Description
Un choix idéal pour les écoles et les collèges nécessitant un bain-marie de qualité simple d’utilisation. Plateau de base inclus par défaut. La gamme JBA comprend trois modèles : 5 L,12 L et 18 L.
- Plage de température ambiante de +º5 °C à 95 °C ºen fonctionnement
- Stabilité: ±0,5 º°C Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la températureCommandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires Cuve en acier inoxydable - Acier de qualité supérieure, avec finition polie durable garantie 3 ans
Información de órdenes
Le couvercle est vendu séparément.
Especificaciones
Especificaciones
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Capacité (métrique) | 18 L |
| Certifications/Conformité | DIN 58966 |
| Gamme de températures | Ambiante +5° ; à 95°C |
| Capacité de chauffage | 1400 W (230V) 1050 W (120V) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Modèle | JBA18 |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions (L x l x H) | 570 x 335 x 275 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?