Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure non coniques en T Plastilab
Description
Conçus avec des dentelures pour maintenir les tuyaux fermement et empêcher tout glissement.
- En PP
- Autoclavables
- Résistance chimique et thermique
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Taille du port | Alésage de 1,6mm |
| Forme | En T |
| Type de produit | Connecteur de tubulure non conique en T |