Learn More
Macherey-Nagel™ Capillaire non traité
Code produit 10266271 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1 m
1 m
10 m
10 m
25 m
25 m
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
3 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne unitSize
10266271 25 m 0,25 mm 1 pièce
10052961 10 m 0,25 mm 10 pièces
10765932 10 m 0,2 mm 1 pièce
10641492 25 m 0,2 mm 1 pièce
10226611 10 m 0,32 mm 1 pièce
10678611 25 m 0,32 mm 1 pièce
10688611 10 m 0,53 mm 10 pièces
10398011 25 m 0,53 mm 1 pièce
10348541 10 m 0,025 mm 1 pièce
10600113 10 m 0,05 mm 1 pièce
10236321 1 m 0,05 mm 3 pièces
10328401 10 m 0,075 mm 1 pièce
10318401 1 m 0,075 mm 3 pièces
10115181 10 m 0,1 mm 1 pièce
10388491 1 m 0,1 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10266271 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 723101.25
Expédition estimée: 04-09-2026
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Capillaire non traité
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
À utiliser avec (application) Analyse de la préparation de colonnes capillaires, Préparation de colonnes capillaires, LC
Longueur (métrique) 25 m
Quantité 1/boîte