Learn More
Honeywell™ Gants d’hiver Up and Down I Viz
Code produit 15886695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 paire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15886695 11 1 paire
15846695 7 1 paire
15856695 8 1 paire
15866695 9 1 paire
15876695 10 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15886695 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 223202311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.43€
    8.58€ / 1 paires
    Économisez 7.85€
    47% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants d’hiver Honeywell™ Up and Down I Viz conçus pour la manipulation de produits congelés lors du travail dans des entrepôts frigorifiques.
  • L’intérieur brossé en acrylique tricoté offre une très bonne isolation à froid et résiste aux coupures légères
  • Peuvent être utilisés à 20°C
  • Revêtement en latex froissé 3/4
  • Protection améliorée contre les objets tranchants même au dos
  • Surface rétrécie et rugueuse pour une excellente préhension et une isolation thermique (jusqu’à 250°C)
  • Doublure jaune Viz élevée pour une couleur accrocheuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Conformité Normes de base CEE EN 420-2010, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques liés au froid EN 511-2004, Risques liés au froid EN 407
Description Fibre acrylique, jauge 7
Coating Material Latex
Couleur Jaune
Dimensions 11
Couleur de manchette de gant Noir
Longueur (métrique) 27 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.