Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’uPA II, R-U122
Code produit 15496619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496619 25 mg 25mg
15486619 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496619 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64874.MB
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
C17H13N3O2·CF3CO2H
A cell-permeable oxazolidinone-carboxamidine compound that acts as a potent, selective, and active-site targeting inhibitor of urokinase-type plasminogen activatoruPA Inhibitor II, UK122 acts as a potent, selective and active-site targeting urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor. However, its activity against trypsin, thrombin, tPA, and plasmin is greatly reduced. It is also effectively inhibits the migration (80% inhibition) and invasion (68% inhibition) of uPA-expressing CFPAC-1 pancreatic cells, without affecting its proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Composé d’oxazolidinone-carboxamidine perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif et actif de ciblage de site de l’activateur de plasminogène de type urokinase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 mg
Description Jaune
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Composé d’oxazolidinone-carboxamidine perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, sélectif et actif de ciblage de site de l’activateur de plasminogène de type urokinase
Formule moléculaire C17H13N3O2·CF3CO2H
Poids de la formule 405,30g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide