Description
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
- Fabrication en polymères inertes
Les adaptateurs Luer à connexion rapide sont conçus pour connecter n’importe quel Luer femelle à n’importe quel Luer mâle dans une variété d’applications. À utiliser avec des adaptateurs de verrouillage
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur |
| Diamètre (impériale) interne | 0,05 in |
| Raccordements | Adaptateur Luer femelle à mâle 10-32 |
| Matériau | ETFE |