Learn More
Kinesis™ Régulateurs de contre-pression et accessoires
Code produit 13020430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PEEK
Pression max.:
40 psi
500 psi (34 bars)
Volume (métrique):
96 μl
131 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Pression max. Volume (métrique) unitSize
13020430 PEEK 40 psi 131 μl 1 pièce
13060430 PEEK 500 psi (34 bars) 96 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13020430 Fournisseur Kinesis™ Code fournisseur 0201450
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'installation d'un régulateur de contre-pression (généralement de 500 à 1 000 psi) entre la pompe et l'injecteur peut améliorer les performances de la pompe.
Le fait de placer un régulateur de pression (généralement de 500 à 1 000 psi) entre la pompe et l’injecteur peut améliorer les performances de la pompe
Lorsque des bulles pénètrent dans la cellule d'écoulement du détecteur, elles peuvent provoquer des lectures de base erratiques et une perte de sensibilité. En plaçant un régulateur de contre-pression (BPR ) après le détecteur, le fluide reste sous une compression suffisante après sa sortie de la colonne pour empêcher la formation de la plupart des bulles et ainsi contribuer à assurer une ligne de base plus lisse et une sensibilité accrue.
  • Versions standard, versions à faible volume et version réglable disponibles
  • Précharge de la pompe indépendante du débit pour une meilleure efficacité de la pompe
  • Protection contre le dégazage éprouvée
  • Plusieurs niveaux de pression
  • 2 000 à 5 000 psi (138 à 345 bar)
  • Matériaux biocompatibles/chimiquement résistants
  • Volume interne μbalayé maximal de seulement 6 L
  • Conçu pour les applications multi-détecteurs
  • Matériaux 100 % biocompatibles et inertes
  • Cartouches et supports de rechange vendus séparément
Spécification
Matériau PEEK
Pression max. 40 psi
Type Ensemble régulateur de contre-pression
Volume (métrique) 131 μl