Learn More
Kinesis™ Régulateurs de contre-pression et accessoires
Beskrivning
Le fait de placer un régulateur de pression (généralement de 500 à 1 000 psi) entre la pompe et l’injecteur peut améliorer les performances de la pompe
Les bulles pénètrent dans la cellule de flux du détecteur, elles peuvent entraîner des relevés de base erratiques et une perte de sensibilité. En plaçant un régulateur de contre-pression (BPR) après le détecteur, le fluide reste sous une compression suffisante après avoir quitté la colonne pour empêcher la formation de la plupart des bulles, contribuant ainsi à assurer une base plus lisse et une sensibilité accrue.
- Versions standard, versions à faible volume et versions réglables disponibles
- Précharge de pompe indépendante du débit pour une meilleure efficacité de la pompe
- Protection éprouvée contre les gaz
- Multiples indices de pression
- 2 000 à 5 000 psi (138 à 345 bars)
- Matériaux biocompatibles/résistants chimiquement
- Seulement 6 μL de volume interne balayé
- Conçu pour des applications multi-détecteurs
- Matériaux 100 % biocompatibles, inertes
- Cartouches de remplacement et supports vendus séparément
Specifikationer
Specifikationer
| Matériau | PEEK |
| Pression max. | 500 psi (34 bars) |
| Type | Ensemble de régulateur de contre-pression |
| Volume (métrique) | 96 μl |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.