Learn More
Kinesis™ Régulateurs de contre-pression : Cassettes
Code produit. 13080410
Click to view available options
Pression:
40 psi
75 psi
Volume balayé:
125 μl
125 µl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13080410
Marque: Kinesis™ 0201716
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les régulateurs de contre-pression Upchurch Scientific™
Matériaux biocompatibles / résistants aux produits chimiques.
Spécification
Type Cartouche
Volume balayé 125 µl
À utiliser avec (application) Régulateurs de contre-pression
Pression 75 psi