Learn More
Kinesis™ Tubulure capillaire en chromatographie ETFE
Code produit 13079872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,01 in
0,03 in
0,062 po
Longueur totale (impériale):
5 pi
50 pi
Pression maximale:
4 000 psi
500 à 4 000 psi (34 à 276 bar)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Longueur totale (impériale) Pression maximale Conditionnement
13079872 0,01 in 5 pi 4 000 psi 1 pièce
13059872 0,03 in 50 pi 500 à 4 000 psi (34 à 276 bar) 1 pièce
13019882 0,062 po 50 pi 500 à 4 000 psi (34 à 276 bar) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13079872 Fournisseur Kinesis™ Code fournisseur 0201351
Expédition estimée: 22-01-2027
Résiste aux pressions les plus élevées de la tubulure de fluoropolymère
La tubulure ETFE est chimiquement inerte et convient à des applications à plus haute pression (lors de l’utilisation de phases mobiles aqueuses)
  • Meilleure résistance aux solvants
  • Plus durable et moins perméable au gaz que le PTFE, le FEP et le PFA
  • Températures de fonctionnement jusqu’à 80 °C
Kit de tubulure 05-701-38, comprend un coupe-tube en polymère et tubulure Tefzel 5 pi :
  • Dia. int. x dia. ext. : 0,03 x 1/16 po, (2)
  • Dia. int. x Dia. ext. : 0,01 x 1/16 po, (2)
  • Dia. int. x Dia. ext. : 0,062 x 1/8 po, (2)
Spécification
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Longueur totale (impériale) 5 pi
Matériau ETFE
Pression maximale 4 000 psi