Learn More
Idex Tubulure pour la chromatographie FEP : 50 pieds
Code produit 13039852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) externe:
0,12 in
Matériau:
FEP
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) externe Matériau Conditionnement
13039852 0,12 in FEP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13039852 Fournisseur Idex Code fournisseur 0201477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    342.04€ / 1 pièces
    Économisez 34.96€
    9% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Excellente résistance chimique à un prix économique
  • Idéal pour les applications à basse ou moyenne pression
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Pression max. de 1 000 psi
Spécification
Type Tubulures
Certifications/Conformité ROHS
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel
Plage de pH 0 à 14
Tolérance ±0,003 po
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène, thermique
À utiliser avec (application) Instruments analytiques, diagnostics in vitro, biotechnologie, laboratoire et applications générales, applications à basse pression
Diamètre (impériale) interne 0,062 in
Diamètre (impériale) externe 0,12 in
Diamètre (métrique) externe 0,3 cm
Longueur totale (impériale) 50 pieds
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Matériau FEP
Pression maximale 500 psi
Température min. de fonctionnement (métrique) -59,8°F
Température max. de fonctionnement (métrique) 50°C