Learn More
Kinesis™ Raccords sans bride : Ferrules, Tefzel
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Naturel
À utiliser avec (équipement):
0,0625 po Tubulure OF, écrous mâles
D.E. de 1/8 po Tubes
Tubulure de 1/16 in de D.E.
Tubulure de 1/18 in de D.E., écrous mâles
Longueur (impériale):
0,16 in
0,22 po
Sans objet
Largeur (impériale):
0,18 in
0,2 in
Sans objet
Conditionnement:
10 pièces
Description
Pas besoin de tubulure à bride
Excellent pour le raccordement de tubes rigides ou semi-rigides
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule sans bride |
| Longueur (impériale) | Sans objet |
| Largeur (impériale) | Sans objet |
| Matériau | ETFE |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure de 1/18 in de D.E., écrous mâles |