Learn More
Idex Écrou sans bride : Compatible avec 1/4-28, PEEK
Description
Pas besoin de tubulure à bride
Le raccord sans bride élimine le besoin de tubulures à bride. Il vous suffit de glisser l'un de nos écrous sans bride sur votre tubulure avec l'une de nos ferrules sans bride (extrémité conique vers l'écrou) et de serrer à la main.
Spécification
Spécification
| Type | Écrou mâle sans bride à tête standard |
| Certifications/Conformité | ROHS |
| Couleur | Naturel |
| Dimensions (L x l) | 1,54 x 9,4 cm (0,61 x 0,37 in) |
| Longueur (impériale) du filetage | 0,35 in |
| Longueur (impériale) | 0,61 in |
| Longueur (métrique) du filetage | 0,89 cm |
| Longueur (métrique) | 1,54 cm |
| Pression max. | 2000°psi |
| Type de port | 0,25 à 28, fond plat |
| Afficher plus |