Learn More
Kinesis™ Ensemble de raccord union basse pression Peek
Code produit 13030390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Raccord union
Couleur:
Naturel
À utiliser avec (équipement):
Manches MicroTight
Trou traversant : 0,020 in
Trou traversant : 0,050 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Couleur À utiliser avec (équipement) unitSize
13030390 Raccord union Naturel Trou traversant : 0,050 in 1 pièce
13020390 Raccord union Naturel Trou traversant : 0,020 in 1 pièce
13000400 Raccord union Naturel Manches MicroTight 1 pièce
16503242 Raccord union Naturel Manches MicroTight 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13030390 Fournisseur Kinesis™ Code fournisseur P703
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sécurisez vos raccordements dans les applications à basse pression
  • Fabrication en polymères inertes
  • Ports à fond plat 1/4-28
  • Pression max. de 1 000 psi (69 bars)
  • Diamètre du trou 0,030 in
  • 0,41 μVolume balayé L
Spécification
Type Raccord union
Pression nominale 1 000 psi
Raccordements 2 P-300/P-335, 1/8 in, 1/4-28
Température (métrique) Max 125°C
Matériau PEEK
Couleur Naturel
À utiliser avec (équipement) Trou traversant : 0,050 in