Learn More
Idex Connecteurs Y basse pression
Description
Combinez, divisez ou croisez les flux de liquide dans tout votre système
- Fabrication en polymères inertes
Utilisez des connecteurs en Y dans différentes situations à basse pression dans l’ensemble de votre système fluidique. Les connecteurs en Y créent moins de turbulence et de dégazage de solvants que les connecteurs en T, ce qui améliore les résultats analytiques. Les trous de montage pratiques permettent de monter les connecteurs en les clipsant. Les ensembles de connecteurs en Y sont fournis avec des écrous et des ferrules.
Spécification
Spécification
| Type | Connecteur Y basse pression |
| Diamètre (impériale) interne | 0,06 po |
| Pression nominale | 1000 psi (69 bar) |
| Volume balayé | 13,6 μl |
| Comprend | Raccords sans bride 3 OD x P-335 |
| Matériau | PEEK |
| À utiliser avec (application) | Fractionner un flux ou joindre deux flux ensemble |