Learn More
Idex Raccords LuerTight™ : Corps en polypropylène
Code produit 12927759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PEEK
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12927759 PEEK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12927759 Fournisseur Idex Code fournisseur 0201414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.70€
    27.29€ / 1 pièces
    Économisez 2.41€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
  • Fabrication en polymères inertes
  • Luer femelle x femelle 1/4-28 à fond plat
  • Diamètre du trou 0,050 po
  • Fabriqué en PEEK rouge
Spécification
Type Adaptateur Luer fileté
Matériau PEEK
Couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Luer femelle x femelle de 1/4-28 à fond plat