Learn More
Kinesis™ Raccords LuerTight™ : Tefzel
Code produit 13030380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,04 in
0,05 in
Couleur:
Naturel
Noir
À utiliser avec (équipement):
Luer femelle x femelle de 1/4-28 à fond plat
À femelle M6
À mâle 1/4-28
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Couleur À utiliser avec (équipement) unitSize
13030380 0,05 in Noir À femelle M6 1 pièce
13461299 0,05 in Naturel À mâle 1/4-28 1 pièce
12712954 0,04 in Naturel Luer femelle x femelle de 1/4-28 à fond plat 1 pièce
12997729 0,04 in Naturel Luer femelle x femelle de 1/4-28 à fond plat 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13030380 Fournisseur Kinesis™ Code fournisseur 0201425
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
  • Fabrication en polymères inertes
Les adaptateurs Luer à connexion rapide sont conçus pour connecter n’importe quel Luer femelle à n’importe quel Luer mâle dans une variété d’applications. À utiliser avec des adaptateurs de verrouillage
Spécification
Type Adaptateur Luer
Diamètre (impériale) interne 0,05 in
Température (métrique) Max 80°C
Matériau ETFE
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) À femelle M6