Learn More
Idex Connecteurs haute pression multi-ports
Code produit 12941989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,02 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Conditionnement
12941989 0,02 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12941989 Fournisseur Idex Code fournisseur 0202491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    271.47€ / 1 pièces
    Économisez 4.53€
    1% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Combinez plusieurs flux de fluides en un seul à des pressions de fonctionnement élevées
  • Connexion en toute sécurité des composants de la voie d’écoulement des fluides Maintien d’une connexion solide même en cas de vibrations
  • Ensemble en T de mélange statique avec frit en acier inoxydent de 10 μm
  • Pression maximale 5000 psi (345 bar)
  • Volume balayé de 2,2 μL
Spécification
Type Raccord en T
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Pression nominale 5 000 psi
Volume balayé 2,2 μL
Matériau PEEK
À utiliser avec (équipement) Tubulure de 1/16 in de D.E.