Learn More
Idex Tubulure en PFA
Code produit 12882796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,02 in
Longueur totale (impériale):
50 pi
Pression maximale:
2000 psi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Longueur totale (impériale) Pression maximale Conditionnement
12882796 0,02 in 50 pi 2000 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12882796 Fournisseur Idex Code fournisseur 0201266
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Offre une excellente résistance chimique, une perméabilité au gaz plus faible, une texture de surface plus lisse, une température de service continue plus élevée et une pureté polymère supérieure
  • Disponibles en trois formes : PFA, PFA à haute pureté et PFA à haute pureté PLUS
  • Dia. ext. allant de 360 μm à 1/4 po; dia. int. allant de 50 °m à 3/16 po.
  • Offre une plus grande pureté et une plus grande translucidité par rapport à d’autres tubes de fluoropolymère
  • Température : 80°C
Spécification
Type Tubulures
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,0625 po
Diamètre (métrique) interne 0,50 mm
Diamètre (métrique) externe 1,58 mm
Longueur totale (impériale) 50 pi
Longueur totale (métrique) 15,24 m
Pression maximale 2000 psi