Learn More
Kinesis™ Adaptateur de connexion rapide
Code produit 12937759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur Luer femelle
Adaptateur Luer mâle
Matériau:
ETFE
PEEK
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Matériau unitSize
12937759 Adaptateur Luer femelle PEEK 1 pièce
12967769 Adaptateur Luer mâle ETFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12937759 Fournisseur Kinesis™ Code fournisseur 0201415
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
Facilité de connexion et de déconnexion rapide d’un raccord Luer
Les adaptateurs Luer filetés à connexion rapide sont conçus pour connecter n’importe quel Luer mâle à n’importe quel Luer femelle dans une variété d’applications. Les raccords Luer mâles sont disponibles avec ou sans moyeux de verrouillage. Les moyeux de verrouillage offrent une sécurité accrue pour maintenir le raccord en place.
Spécification
Type Adaptateur Luer femelle
Diamètre (impériale) interne 0,05 in
Matériau PEEK
Couleur Brun clair
À utiliser avec (équipement) Cône Luer femelle x femelle 10-32