Learn More
Kinesis™ Soupapes d’arrêt
Code produit 13010400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Diamètre (métrique) externe:
0,317 cm
3,17 mm
Matériau:
PEEK
Tefzel (ETFE)
Pression max.:
500 psi (34 bars)
600 psig
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Diamètre (métrique) externe Matériau Pression max. Conditionnement
13010400 Naturel 0,317 cm Tefzel (ETFE) 600 psig 1 pièce
13000410 Naturel 3,17 mm PEEK 500 psi (34 bars) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13010400 Fournisseur Kinesis™ Code fournisseur 0201698
Expédition estimée: 01-02-2027
Permet d’arrêter rapidement un flux
  • Supporte des pressions allant jusqu'à 500 psi.
  • Permet d’arrêter rapidement un flux
  • Toutes les soupapes comportent des orifices à fond plat 0,25-28 et sont munies de raccords.
Spécification
Couleur Naturel
Matériau Tefzel (ETFE)
Pression max. 600 psig
Type Soupape d’arrêt
Comprend Raccords 0,25-28 pour les tubulures
Diamètre (impériale) externe 0,125 in
Diamètre (métrique) externe 0,317 cm