Learn More
Idex Boucle d’échantillonnage en acier inox
Code produit 12963070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12963070 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12963070 Fournisseur Idex Code fournisseur 0201632
En stock
Compatible avec les vannes d’injection analytiques Rheodyne™
Les câbles sont suffisamment longs pour être utilisés à des angles de 40° et 60°. Pour les modèles Rheodyne 7125, 7010 (câbles coudés à 40°) ; et modèles 7725, 7725i (câbles coudés à 60°).
  • S’adapte aux vannes d’injection d’échantillons analytiques Rheodyne, avec des câbles coudés à des angles appropriés pour permettre une installation facile
  • À utiliser avec les modèles de vannes Rheodyne 7125 / 7010
  • Les volumes théoriques sont régulièrement contrôlés en utilisant un dispositif d’usinage électrochimique (MEC)
  • Chaque boucle est passivée et rincée avec du méthanol de qualité réactif
  • Les raccords et adaptateurs qui accompagnent les boucles d’échantillons sont certifiés à 1000 psi (69 bar)
  • Les volumes sont indiqués à ±10 % avec étalonnage exact
Chaque boucle d’échantillonnage étalonnée est documentée et fournie avec un certificat d’étalonnage.
Spécification
Type Boucle d’échantillonnage
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Instruments d’analyse, diagnostics in vitro, biotechnologie, laboratoire
Diamètre (impériale) interne 0,08 in
Diamètre (métrique) interne 0,2 cm
Volume (métrique) 10 ml