Learn More
Kinesis™ Tubulure en acier inoxydable, dia. ext. 0,020 in et dia. int. 0,005 in
Code produit 13000910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
5 cm
10 cm
20 cm
20 cm
Diamètre (métrique) interne:
0,125 mm
0,175 mm
0,5 mm
1,0 mm
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Acier inoxydable (316)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Matériau unitSize
13000910 5 cm 1,0 mm Acier inoxydable (316) 1 pièce
10752527 20 cm 0,175 mm Acier inoxydable (316) 1 pièce
13020850 20 cm 0,5 mm Acier inoxydable (304) -
13050920 10 cm 0,125 mm Acier inoxydable (316) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13000910 Lieferant Kinesis™ Lieferanten-Nr. 0201136
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La tubulure en acier inox prédécoupée sans coutures est spécialement préparée pour satisfaire aux exigences strictes des analyses actuelles
L’acier inox est naturellement auto-passivant, formant une couche d’oxydation sur les nouvelles surfaces créées. Idex Heath & Science Scientific prend des mesures supplémentaires pour garantir la résistance chimique de la tubulure en acier inox en effectuant une passivation manuelle avant et après la découpe de la tubulure dans les longueurs spécifiées.
  • Tubulure en acier inox 316 prédécoupée :
  • Les extrémités sont usinées et polies
  • Les bords sont ébavurés à l’intérieur et l’extérieur
  • La tubulure est passivée
  • La face intérieure est purgée avec de l’isopropanol de qualité réactif
  • Bandes à code couleur pour une identification aisée du diamètre interne
  • Toute la tubulure en acier inox d’une longueur supérieure à 1 m est enroulée
Spezifikation
Type Tubulures
Diamètre (impériale) interne 1/16 in
Diamètre (impériale) externe 0,040 in
Diamètre (métrique) interne 1,0 mm
Longueur totale (impériale) 2 in
Longueur totale (métrique) 5 cm
Matériau Acier inoxydable (316)
Pression maximale 8100 psi (558 bar)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.