Learn More
Kinesis™ Tubulure en acier inoxydable, dia. ext. 0,020 in et dia. int. 0,005 in
Code produit 13050920
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
5 cm
10 cm
20 cm
20 cm
Diamètre (métrique) interne:
0,125 mm
0,175 mm
0,5 mm
1,0 mm
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Acier inoxydable (316)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Diamètre (métrique) interne Matériau Conditionnement
13050920 10 cm 0,125 mm Acier inoxydable (316) 1 pièce
10752527 20 cm 0,175 mm Acier inoxydable (316) 1 pièce
13000910 5 cm 1,0 mm Acier inoxydable (316) 1 pièce
13020850 20 cm 0,5 mm Acier inoxydable (304) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13050920 Fournisseur Kinesis™ Code fournisseur 0201151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.45€
    12.70€ / 1 pièces
    Économisez 0.75€
    5% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
La tubulure en acier inox prédécoupée sans coutures est spécialement préparée pour satisfaire aux exigences strictes des analyses actuelles
L’acier inox est naturellement auto-passivant, formant une couche d’oxydation sur les nouvelles surfaces créées. Idex Heath & Science Scientific prend des mesures supplémentaires pour garantir la résistance chimique de la tubulure en acier inox en effectuant une passivation manuelle avant et après la découpe de la tubulure dans les longueurs spécifiées.
  • Tubulure en acier inox 316 prédécoupée :
  • Les extrémités sont usinées et polies
  • Les bords sont ébavurés à l’intérieur et l’extérieur
  • La tubulure est passivée
  • La face intérieure est purgée avec de l’isopropanol de qualité réactif
  • Bandes à code couleur pour une identification aisée du diamètre interne
  • Toute la tubulure en acier inox d’une longueur supérieure à 1 m est enroulée
Spécification
Type Tubulures
Couleur Rouge
Diamètre (impériale) interne 1/16 in
Diamètre (impériale) externe 0,005 in
Diamètre (métrique) interne 0,125 mm
Longueur totale (impériale) 8 in
Longueur totale (métrique) 10 cm
Matériau Acier inoxydable (316)
Pression maximale 21 600 psi (1 489 bar)