Learn More
Idex Raccord en T
Description
- Connexion en toute sécurité des composants de la voie d’écoulement des fluides Maintien d’une connexion solide même en cas de vibrations
- Raccord en T haute pression
- Pression max. : 3 500 psi (241 bars)
- Diamètre du trou 0,020 po
- Volume balayé de 0,57 µl
Spécification
Spécification
| Type | Raccord en T |
| Diamètre (impériale) interne | 0,02 in |
| Quantité | par unité |
| Matériau | PEEK |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulure de 1/16 in de D.E. |