Learn More
Idex Adaptateurs de ports filetés
Code produit 12977729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,02 in
Matériau:
PEEK
Diamètre du filetage:
Fond plat 10/32 ou M6
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Matériau Diamètre du filetage Conditionnement
12977729 0,02 in PEEK Fond plat 10/32 ou M6 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12977729 Fournisseur Idex Code fournisseur P626
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
En stock
Les adaptateurs de ports filetés permettent de rassembler des produits avec différentes configurations de filetage
Spécification
Type Adaptateur
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Volume balayé 0,30 μl
Diamètre du filetage Fond plat 10/32 ou M6
Matériau PEEK
Pression 1 000 psi