Learn More
Idex Gaines de tubulure
Code produit 16573232
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
275-315 μm de D.I. Tubulures
340-380 μm OD Tubulures
Dia. ext. 125-165 µm de dia. int.
Couleur:
Jaune
Orange
Vert
Diamètre (métrique) interne:
180 µm
330 μm
395 µm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Couleur Diamètre (métrique) interne Conditionnement
16573232 275-315 μm de D.I. Tubulures Orange 330 μm 1 pièce
16563232 Dia. ext. 125-165 µm de dia. int. Jaune 180 µm 1 pièce
16583232 340-380 μm OD Tubulures Vert 395 µm 10 pièces
13073070 340-380 μm OD Tubulures Vert 395 µm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16573232 Fournisseur Idex Code fournisseur 0201781
Expédition estimée: 14-01-2027
Assure une bonne connexion de port avec une tubulure capillaire
  • Maintenir une connexion concentrique avec un volume mort minimum
  • Codage couleur pour faciliter l’identification
Les manchons ne sont pas fixés de façon permanente à une férule afin qu’ils puissent facilement s’adapter à des profondeurs de poche de tubulure variables minimisant le volume mort. Les manchons sont conçus pour être utilisés avec 1/16 po de dia. ext., raccords filetés 10-32 pour adapter la tubulure capillaire aux ports coniques standard. Les manchons nécessitent un écrou serré afin d’obtenir une étanchéité correcte et de résister à des températures allant jusqu’à 257°F (125°C) et des pressions allant jusqu’à 6000 psi (414 bar).
Spécification
Type Manchon
Couleur Orange
Diamètre (impériale) interne 0,013 in
Diamètre (métrique) interne 330 μm
À utiliser avec 275-315 μm de D.I. Tubulures
Matériau PEEK