Learn More
Olympus™ Objectif à immersion dans l’huile plan-superapochromatiques universels UPLSAPO100 XO 100 X
Description
- Adapté à une imagerie à résolution supérieure, de l’UV à l’infrarouge proche.
Spécification
Spécification
| Type | Immersion dans l’huile, superapochromatique |
| Types de connecteurs | Filetage RMS |
| Description | Nombre de champs : 26,5 |
| Distance de mise au point | Distance d’utilisation :0,12 mm |
| Pouvoir grossissant | 100X |
| Ouverture numérique | 1,40 |